missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-N1-methyl-1H-imidazol-1,4-dicarboxamid, Mikromol™

Artikelnummer. 30460405
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30460405 4 x 25 mg -
30049999 25 mg 25 Milligramm
30051751 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30460405 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1480.0400254AMP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

5-Amino-N1-methyl-1H-imidazol-1,4-dicarboxamid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
CAS 188612-53-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C6 H9 N5 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N5O2/c1-9-6(13)11-2-10-3(4(11)7)5(8)12/h2H,7H2,1H3,(H2,8,12)(H,9,13)
Lösungstyp Neat
SMILES O=C(N)C=1N=CN(C(=O)NC)C1N
IUPAC-Name 5-Amino-1-N-methylimidazol-1,4-dicarboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 183.17
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 183.0756 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.