Learn More
5-Amino-N1-methyl-1H-imidazole-1,4-dicarboxamide, TRC
Artikelnummer. 30132997
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132997 25 mg 25 Milligramm
30005628 5 mg 5 Milligramm
30010313 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132997 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61630025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 188612-53-5
Summenformel C6 H9 N5 O2
Molekulargewicht (g/mol) 183.17
Synonym 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
IUPAC-Name 5-amino-1-N-methylimidazole-1,4-dicarboxamide
SMILES CNC(=O)n1cnc(C(=O)N)c1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-N1-methyl-1H-Imidazole-1,4-dicarboxamide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N5O2/c1-9-6(13)11-2-10-3(4(11)7)5(8)12/h2H,7H2,1H3,(H2,8,12)(H,9,13)
Formelmasse 183.0756