Learn More
5-Aminoimidazol-4-carboxamid 1-beta-D-ribofuranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mg
200 mg
Beschreibung
5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside is used as a cell permeable activator of AMP-activated protein kinase (AMPK), a metabolic master regulator that is activated in times of reduced energy availability (high cellular AMP:ATP ratios) and serves to inhibit anabolic processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Aminimidazol-4-carboxamid1-beta-D-ribofuranosid wird als zelldurchlässiger Aktivator der AMP-aktivierten Proteinkinase (AMPK) verwendet, einem metabolischen Hauptregler, der in Zeiten reduzierter Energieverfügbarkeit aktiviert wird (hohe zelluläre AMP:ATP-Verhältnisse) und zur Hemmung anaboler Prozesse dient. In-vivo-pharmakologische Aktivierung von AMPK mit AICAR-Mimics-Übung und löst die insulinunabhängige Glukoseaufnahme durch die Skelettmuskulatur aus.
Löslichkeit
Löslich in DMSO bei 2 mg/ml. Löslich in Wasser oder Ethanol bei weniger als 1 mg/ml
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
5-Aminimidazol-4-carboxamid1-beta-D-ribofuranosid wird als zelldurchlässiger Aktivator der AMP-aktivierten Proteinkinase (AMPK) verwendet, einem metabolischen Hauptregler, der in Zeiten reduzierter Energieverfügbarkeit aktiviert wird (hohe zelluläre AMP:ATP-Verhältnisse) und zur Hemmung anaboler Prozesse dient. In-vivo-pharmakologische Aktivierung von AMPK mit AICAR-Mimics-Übung und löst die insulinunabhängige Glukoseaufnahme durch die Skelettmuskulatur aus.
Löslichkeit
Löslich in DMSO bei 2 mg/ml. Löslich in Wasser oder Ethanol bei weniger als 1 mg/ml
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside |
Schmelzpunkt | 214°C to 215°C |
Farbe | Braun |
Menge | 50 mg |
Merck Index | 14,16 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO at 2mg/ml; Soluble in water or ethanol at less than 1mg/ml |
Formelmasse | 258.23 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-amino-1-.beta.-D-ribofuranosyl-1H-Imidazole-4-carboxamide