Learn More
5-Aminoindan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10099411
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10099411 1 g 1 Gramm
10650866 5 g 5 Gramm
10081964 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10099411 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. NRB01003DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 3470-54-0
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
InChI-Schlüssel HODOSJNSRPXYBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoindan-1-one, 5-amino-1-indanone, 5-amino-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-amino-2,3-dihydro, 5-aminoindanone, 5-amino-1-oxoindane, 5-amino-indan-1-one, pubchem14476, 5-amino-1-indanone #, 5-azanyl-2,3-dihydroinden-1-one
PubChem CID 312890
IUPAC-Name 5-Amino-2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminoindan-1-one
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 97%