Learn More
5-Aminoindan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043750
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
24425-40-9
C9H11N
133.194
MFCD00003803
LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
5-aminoindan, indan-5-amine, indan-5-ylamine, 5-indanamine, 5-aminohydrindene, 5-aminoindane, indane-5-ylamine, 1h-inden-5-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-5-ylamine, 6-aminoindane
90496
2,3-Dihydro-1H-Inden-5-amin
C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
24425-40-9
C9H11N
133.194
MFCD00003803
LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
5-aminoindan, indan-5-amine, indan-5-ylamine, 5-indanamine, 5-aminohydrindene, 5-aminoindane, indane-5-ylamine, 1h-inden-5-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-5-ylamine, 6-aminoindane
90496
2,3-Dihydro-1H-Inden-5-amin
C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Aminoindane
Schmelzpunkt 32°C to 37°C
Siedepunkt 248°C to 250°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2082278
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) ≥98%