Learn More
Alfa Aesar™ 5-Aminolävulinsäure-Hydrochlorid, 99 %
26.80 € - 197.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 5451-09-2
Summenformel C5H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.59
MDL-Nummer MFCD00012869
InChI-Schlüssel ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
PubChem CID 123608
IUPAC-Name 5-Amino-4-oxopentansäure;hydrochlorid
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11488776
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A16942.MC
100mg
26.80 €
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11498776
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A16942.ME
500mg
74.60 €
500 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11314529
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A16942.04
2g
197.00 €
2 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Methanol und Wasser.
Hinweise
Kühl lagern.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
5451-09-2
167.59
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
123608
C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
C5H10ClNO3
MFCD00012869
5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
5-Amino-4-oxopentansäure;hydrochlorid
Spezifikation
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
100mg
C5H10ClNO3
3690651
5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
167.59
167.59
∼156°C (decomposition)
5451-09-2
MFCD00012869
14,446
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
5-Amino-4-oxopentansäure;hydrochlorid
123608
99%