Learn More
5-Aminolävulinsäure-Hydrochlorid 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10010620
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
5451-09-2
C5H9NO3·HCl
167.59
MFCD00012869
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
123608
5-Amino-4-Oxopentansäure;hydrochlorid
C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
5451-09-2
C5H9NO3·HCl
167.59
MFCD00012869
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
123608
5-Amino-4-Oxopentansäure;hydrochlorid
C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 156°C to 158°C
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel H2NCH2COCH2CH2CO2H·HCl
Merck Index 15, 443
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless
Formelmasse 167.59
Reinheit (%) 99%
Menge 500 mg
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.