Learn More
5-Aminononan-5-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-2-butylhexanoic Acid |
| CAS | 7597-66-2 |
| Summenformel | C10 H21 N O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Norleucine, 2-butyl- (9CI, ACI), 2-Butylnorleucine (ACI), 2-Amino-2-butylhexanoic acid, NSC 42318, α,α-Dibutylglycine, 5-Aminononane-5-carboxylic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H21NO2/c1-3-5-7-10(11,9(12)13)8-6-4-2/h3-8,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCCCC(N)(CCCC)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Amino-2-butylhexansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 187.279 |
| Formelmasse | 187.157 |