Learn More
5-Aminopyridin-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 215.0°C to 217.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5 % min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 138.13 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 98%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.