Learn More
5-Aminothiazolo[4,5-d]pyrimidin-2,7(3H,6H)-dion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Aminothiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7(3H,6H)-dione |
| CAS | 30161-97-8 |
| Summenformel | C5 H4 N4 O2 S |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4N4O2S/c6-4-7-2-1(3(10)9-4)12-5(11)8-2/h(H4,6,7,8,9,10,11) |
| SMILES | NC1=NC2=C(SC(=O)N2)C(=O)N1 |
| IUPAC-Name | 5-Amino-3,6-dihydro-[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-2,7-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 184.18 |
| Formelmasse | 184.0055 |