missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Aminouracil, 98 %

Catalog Number p-59025
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
932-52-5
C4H5N3O2
127.10
MFCD00006025
BISHACNKZIBDFM-UHFFFAOYSA-N
5-aminouracil, 5-amino-2,4-dihydroxypyrimidine, uracil, 5-amino, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-amino, 2,4-dihydroxy-5-aminopyrimidine, unii-r2o7eky9g9, r2o7eky9g9, 5-aminopyrimidine-2,4-diol, 5-amino-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, wbu
13611
CHEBI:46348
5-amino-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
NC1=CNC(=O)NC1=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
932-52-5
C4H5N3O2
127.10
MFCD00006025
BISHACNKZIBDFM-UHFFFAOYSA-N
5-aminouracil, 5-amino-2,4-dihydroxypyrimidine, uracil, 5-amino, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-amino, 2,4-dihydroxy-5-aminopyrimidine, unii-r2o7eky9g9, r2o7eky9g9, 5-aminopyrimidine-2,4-diol, 5-amino-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, wbu
13611
CHEBI:46348
5-amino-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
NC1=CNC(=O)NC1=O

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Aminouracil
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Beilstein 24, 463
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminouracil
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'