Learn More
5-Aminovaleriansäurehydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Aminovaleric Acid Hydrochloride |
| CAS | 627-95-2 |
| Summenformel | C5H11NO2 . HCl |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 5-Aminopentanoic Acid Hydrochloride, 5-Aminovaleric Acid Hydrochloride, delta-Aminovaleric Acid Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c6-4-2-1-3-5(7)8;/h1-4,6H2,(H,7,8);1H |
| SMILES | Cl.NCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 5-Aminopentansäurehydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 153.61 |
| Formelmasse | 153.0557 |