Learn More
5-Azabenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317056
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317056 1 g 1 Gramm
11327056 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06930.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
5-Azabenzimidazole is used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Azabenzimidazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 272-97-9
Summenformel C6H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 119.13
MDL-Nummer MFCD00051808
InChI-Schlüssel UBOOKRVGOBKDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3h-imidazo 4,5-c pyridine, 1h-imidazo 4,5-c pyridine, 5-azabenzimidazole, 3,5-diazaindole, 5h-imidazo 4,5-c pyridine, imidazo 4,5-c pyridine, 5-aza-1h-benzoimidazole, 5-aza-benzimidazole
PubChem CID 9227
IUPAC-Name 3H-Imidazol[4,5-c]Pyridin
SMILES N1C=NC2=CC=NC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Azabenzimidazole
Schmelzpunkt 170°C to 173°C
Menge 1 g
Beilstein 2601
Formelmasse 119.13
Reinheit (%) 98%