Learn More
5-Azacytidin, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 226620500
Weitere Details : CAS : 320-67-2 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge | 50mg |
---|
Chemische Identifikatoren
320-67-2 | |
244.21 | |
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N | |
9444 | |
4-Amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-Triazin-2-on |
C8H12N4O5 | |
MFCD00006539 | |
5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin | |
CHEBI:2038 | |
C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N |
Spezifikation
5-Azacytidine | |
Glasflasche | |
Weiß | |
50mg | |
320-67-2 | |
100.0 | |
C8H12N4O5 | |
15, 884 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol | |
C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N | |
244.21 | |
CHEBI:2038 | |
Kristallpulver |
Authentic | |
+ 40.00 | |
228.0°C to 230.0°C | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (HPLC) | |
MFCD00006539 | |
5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin | |
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N | |
4-Amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-Triazin-2-on | |
9444 | |
244.21 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
- 5-Azacytidine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.