Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Azacytidin, 99 %
Catalog Number 10259823
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
320-67-2
C8H12N4O5
244.21
MFCD00006539
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin
9444
CHEBI:2038
4-Amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-Triazin-2-on
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
320-67-2
C8H12N4O5
244.21
MFCD00006539
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin
9444
CHEBI:2038
4-Amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-Triazin-2-on
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
5-Azacytidin (CAS-Nr. 320-67-2) ist ein chemisches Analogon von Zytidin, das als Inhibitor der Aktivität von DNA-Methyltransferase fungiert.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
5-Azacytidin ist ein chemisches Analogon des Nukleosids Zytidin, das in die DNA diffundiert und die DNA-Methylierung hemmt.
Bei niedrigen Dosen bindet 5-Azacytidin irreversibel das Enzym DNA-Methyltransferase (DNMT).
Anwendungen
5-Azacytidin dient zur Unterscheidung von Kardiomyozyten von mesenchymalen Stammzellen.
Es wurde als wirksamer DNMT-Inhibitor bei der Untersuchung der Proliferation von Tumorzellen und der Induktion der Genexpression nach der Demethylierung eingesetzt
5-Azacytidin kann Histon-Modifikationsmuster global modifizeiren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Azacytidine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 228.0°C to 230.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 884
Spezifischer Drehzustand +40° (22°C C=1,H2O)
Spezifische Drehung + 40.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 244.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Azacytidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.