Learn More
5-Azacytosin-Dipentose, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Azacytosine Dipentose |
| CAS | 2306050-23-5 |
| Summenformel | C13 H20 N4 O9 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-4-(((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)amino)-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H20N4O9/c18-1-4-6(20)8(22)10(25-4)15-12-14-3-17(13(24)16-12)11-9(23)7(21)5(2-19)26-11/h3-11,18-23H,1-2H2,(H,15,16,24)/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10-,11-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](NC2=NC(=O)N(C=N2)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-Name | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-[[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]amino]-1,3,5-triazin-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 376.319 |
| Formelmasse | 376.123 |