Learn More
5-Azaindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451389
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15451389 5 g 5 Gramm
15441389 1 g 1 Gramm
15461389 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451389 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64272.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 271-34-1 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
5-Azaindole is a factor VIIa inhibitor. Also useful intermediate for pharmaceutical application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Azaindol ist ein Faktor VIIa-Hemmer. Auch als nützliches Zwischenprodukt für pharmazeutische Anwendungen.
Löslichkeit
Kaum in Wasser löslich Löslich in Methanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 271-34-1
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.139
MDL-Nummer MFCD00955936
InChI-Schlüssel SRSKXJVMVSSSHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-azaindole, 1h-pyrrolo 3,2-c pyridine, 1,5-diazaindene, 3,7-dideazapurine, 5-azindole, 5h-pyrrolo 3,2-c pyridine, pyrrolo 3,2-c pyridine, 5-aza indole, 5-aza-indole
PubChem CID 9220
IUPAC-Name 1H-Pyrrolo[3,2-c]Pyridin
SMILES C1=CNC2=C1C=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Azaindole
Schmelzpunkt 104°bis 108 °C
Menge 5 g
Beilstein 109684
Löslichkeitsinformationen Hardly soluble in water. Soluble in methanol and chloroform.
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 98%