missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Azaindol, 98 %, Acros Organics™

Artikelnummer. 15515206 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15515206 5 g 5 Gramm
15505206 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15515206 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456660050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 271-34-1
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
InChI-Schlüssel SRSKXJVMVSSSHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-azaindole, 1h-pyrrolo 3,2-c pyridine, 1,5-diazaindene, 3,7-dideazapurine, 5-azindole, 5h-pyrrolo 3,2-c pyridine, pyrrolo 3,2-c pyridine, 5-aza indole, 5-aza-indole
PubChem CID 9220
IUPAC-Name 1H-Pyrrolo[3,2-c]Pyridin
SMILES C1=CNC2=C1C=NC=C2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Azaindole
Schmelzpunkt 93.0°C to 94.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Azaindole, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.