missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazol-2-butansäure-Natriumsalz, Mikromol
Beschreibung
5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazol-2-butansäure-Natriumsalz, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 2469736-46-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Sodium Salt |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C16 H22 N3 O4 . Na |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-, sodium salt (1:1) (ACI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H23N3O4.Na/c1-18-14-6-5-12(19(7-9-20)8-10-21)11-13(14)17-15(18)3-2-4-16(22)23;/h5-6,11,20-21H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);/q;+1/p-1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | [Na+].Cn1c(CCCC(=O)[O-])nc2cc(ccc12)N(CCO)CCO |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?