missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(Boc-amino)-2-Fluorbenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7039976
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1449135-41-4
C17H25BFNO4
337.198
MFCD22419260
JWYMEKZRPHNWGS-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl n-4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 5-boc-amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate
86810446
tert-butyl N-[4-fluor-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamat
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)NC(=O)OC(C)(C)C)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1449135-41-4
C17H25BFNO4
337.198
MFCD22419260
JWYMEKZRPHNWGS-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl n-4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 5-boc-amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate
86810446
tert-butyl N-[4-fluor-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamat
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)NC(=O)OC(C)(C)C)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-(Boc-amino)-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 130°C to 132°C
Menge 250 mg
Formelmasse 337.2
Reinheit (%) 96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'