missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Brom-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-indazol, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15487885
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-indazole
CAS 478828-53-4
Summenformel C12H13BrN2O
MDL-Nummer MFCD12922964
Menge 250 mg
Synonym 5-bromo-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazole, 1h-indazole, 5-bromo-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl, 5-bromo-1-oxan-2-yl indazole, 5-bromo-1-2-tetrahydropyranyl indazole, 5-bromo-1-2-tetrahydropyranyl-1h-indazole, 5-bromo-1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-indazole
InChI-Schlüssel SOSQXTINASWATM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC(C1)N2C3=C(C=C(C=C3)Br)C=N2
IUPAC-Name 5-Brom-1-(Oxan-2-yl)Indazol
Molekulargewicht (g/mol) 281.153
PubChem CID 53433826
Formelmasse 281.15
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'