missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Brom-1-Isoindolinon, 96%, Thermo Scientific™

Catalog Number 15479027
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
552330-86-6
C8H6BrNO
212.046
MFCD09701292
WJNKJYJCWXMBNV-UHFFFAOYSA-N
5-bromoisoindolin-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro-isoindol-1-one, 5-bromo-1-isoindolinone, 1h-isoindol-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromoisoindolinone, acmc-1aw2c, 5-bromo-1-oxo-isoindoline, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-isoindole-1-one
22607119
5-Brom-2,3-dihydroisoindol-1-on
C1C2=C(C=CC(=C2)Br)C(=O)N1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
552330-86-6
C8H6BrNO
212.046
MFCD09701292
WJNKJYJCWXMBNV-UHFFFAOYSA-N
5-bromoisoindolin-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro-isoindol-1-one, 5-bromo-1-isoindolinone, 1h-isoindol-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromoisoindolinone, acmc-1aw2c, 5-bromo-1-oxo-isoindoline, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-isoindole-1-one
22607119
5-Brom-2,3-dihydroisoindol-1-on
C1C2=C(C=CC(=C2)Br)C(=O)N1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1-isoindolinone
Menge 1 g
Formelmasse 212.04
Reinheit (%) 96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'