Learn More
5-Brom-1-methyl-1H-indol-3-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391214
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
10102-94-0
C10H8BrNO
238.084
NZJJLQUTQOICBN-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,5-bromo-1-methyl, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-bromo-1-methyl, chembrdg-bb 5100225, 1-methyl-5-bromoindole-3-aldehyde, 1-methyl-5-bromo-1h-indole-3-carbaldehyde
778451
5-Brom-1-Methylindol-3-Carbaldehyd
CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)C=O
10102-94-0
C10H8BrNO
238.084
NZJJLQUTQOICBN-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,5-bromo-1-methyl, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-bromo-1-methyl, chembrdg-bb 5100225, 1-methyl-5-bromoindole-3-aldehyde, 1-methyl-5-bromo-1h-indole-3-carbaldehyde
778451
5-Brom-1-Methylindol-3-Carbaldehyd
CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)C=O
Chemischer Name oder Material 5-bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 238.08
Reinheit (%) 97%