Learn More
5-Brom-1-methyl-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10397294
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10397294 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10508633 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10397294 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC41410DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 10075-52-2
Summenformel C9H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 210.07
MDL-Nummer MFCD00159857
InChI-Schlüssel SBOITLSQLQGSLO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 285757
IUPAC-Name 5-Brom-1-Methylindol
SMILES CN1C=CC2=CC(Br)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 5-bromo-1-methyl-1h-indole, 5-bromo-1-methyl-indole, 1h-indole, 5-bromo-1-methyl, 1-methyl-5-bromoindole, 1h-indole,5-bromo-1-methyl, pubchem7946, zlchem 1345, n-methyl-5-bromoindole, 5-bromo-n-methylindole, acmc-2097se
Formelmasse 210.07
Reinheit (%) 97%