Learn More
5-Brom-1-pentylamin, Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-1-pentylamine, Hydrochloride |
| CAS | 1246816-76-1 |
| Summenformel | C5 H12 Br N . Cl H |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12BrN.ClH/c6-4-2-1-3-5-7;/h1-5,7H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCCCBr |
| IUPAC-Name | 5-Brompentan-1-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 202.52 |
| Formelmasse | 200.992 |