Learn More
5-Brom-1-(phenylsulfonyl)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole |
CAS | 118757-11-2 |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C14H10BrNO2S |
MDL-Nummer | MFCD03086087 |
Menge | 1 g |
Synonym | 5-bromo-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 5-bromo-1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-5-bromoindole, 5-bromo-1-phenylsulphonyl-1h-indole, 1-phenylsulfonyl-5-bromoindole, 5-bromo-1-phenylsulfonylindole, 1-benzenesulfonyl-5-bromo-1h-indole, 1-phenylsulfonyl-5-bromo-1h-indole |