Learn More
5-Bromo-2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-boronic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 242.86 |
Reinheit (%) | 97% |