Learn More
5-Brom-2-(4-morpholinyl)-benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053735
52.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1105665-08-4
C11H11BrN2O
267.126
IENSJQPUDLLAOI-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-morpholino benzonitrile, 5-bromo-2-morpholinobenzonitrile, 5-bromo-2-morpholin-4-yl benzonitrile
59558545
5-Brom-2-Morpholin-4-ylbenzonitril
C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C#N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1105665-08-4
C11H11BrN2O
267.126
IENSJQPUDLLAOI-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-morpholino benzonitrile, 5-bromo-2-morpholinobenzonitrile, 5-bromo-2-morpholin-4-yl benzonitrile
59558545
5-Brom-2-Morpholin-4-ylbenzonitril
C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-(4-morpholinyl)benzonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 267.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest