Learn More
5-Brom-2-chlor-3-cyanpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053905
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
405224-23-9
C6H2BrClN2
217.45
MFCD09801046
MQOHJAYYYVQBSH-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-chloronicotinonitrile, 5-bromo-2-chloro-3-cyanopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo-2-chloro, pubchem15627, acmc-1amn3, 5-bromo-2-chloronicotinontrile, 5-bromo-2-chloro-nicotinonitrile, 5-bromo-2-chloro-pyridine-3-carbonitrile, 5-bromo-2-chloropyridine-3-carbonitrile
21948269
5-Brom-2-Chlorpyridin-3-Carbonitril
ClC1=NC=C(Br)C=C1C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
405224-23-9
C6H2BrClN2
217.45
MFCD09801046
MQOHJAYYYVQBSH-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-chloronicotinonitrile, 5-bromo-2-chloro-3-cyanopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo-2-chloro, pubchem15627, acmc-1amn3, 5-bromo-2-chloronicotinontrile, 5-bromo-2-chloro-nicotinonitrile, 5-bromo-2-chloro-pyridine-3-carbonitrile, 5-bromo-2-chloropyridine-3-carbonitrile
21948269
5-Brom-2-Chlorpyridin-3-Carbonitril
ClC1=NC=C(Br)C=C1C#N
5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-2-Chlor-3-Cyanopyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 217.45
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest