Learn More
5-Brom-2-chlor-3-picolin, 98 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15555086 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15555086 5 g 5 Gramm
15565086 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15555086 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 360910050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 29241-60-9
Summenformel C6H5BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 206.47
InChI-Schlüssel YTSKHJMMNFPBBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-picoline, 5-bromo-2-chloro-3-methyl pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-methyl, 2-chloro-5-bromo-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-5-bromo pyridine, pubchem1104, ksc495o9j
PubChem CID 285434
IUPAC-Name 5-Brom-2-Chlor-3-Methylpyridin
SMILES CC1=CC(=CN=C1Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chloro-3-picoline
Schmelzpunkt 40.0°C to 46.0°C
Siedepunkt 78.0°C (3.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Beilstein 20,V,5,538
Formelmasse 206.47
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-chloro-3-picoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.