Learn More
(5-Brom-2-chlorphenyl)(4-ethoxyphenyl)methanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (5-Bromo-2-chlorophenyl)(4-ethoxyphenyl)methanone |
| CAS | 461432-22-4 |
| Summenformel | C15 H12 Br Cl O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Methanone, (5-bromo-2-chlorophenyl)(4-ethoxyphenyl)- (9CI, ACI), (5-Bromo-2-chlorophenyl)(4-ethoxyphenyl)methanone (ACI), (2-Chloro-5-bromophenyl)(4-ethoxyphenyl)methanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H12BrClO2/c1-2-19-12-6-3-10(4-7-12)15(18)13-9-11(16)5-8-14(13)17/h3-9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccc(cc1)C(=O)c2cc(Br)ccc2Cl |
| IUPAC-Name | (5-Brom-2-Chlorphenyl)-(4-Ethoxyphenyl)methanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 339.612 |
| Formelmasse | 337.971 |