Learn More
5-Bromo-2-Chloropyrimidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is applied as a pharmaceutical intermediate, in the synthesis of pharmaceutical goods such as inhibitors. It is also employed in the cross-coupling reactions of indium organometallics with 2,5-dihalopyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt in der Synthese pharmazeutischer Güter wie Inhibitoren eingesetzt. Es wird auch bei Kreuzkupplungsreaktionen von Indium-Organometallen mit 2,5-Dihalogenpyrimidinen eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Schwer löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt in der Synthese pharmazeutischer Güter wie Inhibitoren eingesetzt. Es wird auch bei Kreuzkupplungsreaktionen von Indium-Organometallen mit 2,5-Dihalogenpyrimidinen eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Schwer löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2-chloropyrimidine |
Schmelzpunkt | 77°C to 80°C |
Siedepunkt | 95°C (15 mmHg) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 507955 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Slightly soluble in DMSO and methanol. |
Formelmasse | 193.43 |
Reinheit (%) | ≥98% |