Learn More
5-Brom-2-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433284
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433284 5 g 5 Gramm
11443284 25 g 25 Gramm
11453284 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433284 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10602.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 54932-72-8 | C7H6BrCl | 205.479 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54932-72-8
Summenformel C7H6BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 205.479
MDL-Nummer MFCD00018503
InChI-Schlüssel OZFQMHJKAODEON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chlorotoluene, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methyl, 2-chloro-5-bromotoluene, pubchem3604, 5-bromo-2-chlorotoulene, acmc-209lk8, ksc493o2d, ozfqmhjkaodeon-uhfffaoysa, attercop-chm at115283
PubChem CID 609899
IUPAC-Name 4-Brom-1-Chlor-2-methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chlorotoluene
Dichte 1.549
Menge 5 g
Brechungsindex 1.5745
Beilstein 3234896
Siedepunkt 90°C to 93°C (10 mmHg)
Formelmasse 205.48
Reinheit (%) 98%