Learn More
5-Brom-2'-Desoxyzytidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2'-deoxycytidine |
CAS | 1022-79-3 |
Farbe | Weiß bis gelb |
Summenformel | C9H12BrN3O4 |
MDL-Nummer | MFCD00047496 |
Menge | 1 g |
Synonym | 5-bromo-2'-deoxycytidine, 5-bromodeoxycytidine, 4-amino-5-bromo-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, unii-6m3tp1aibh, brcdr, bromodeoxycytidine, 6m3tp1aibh, bcdr, 5-bromo-2'-deoxycytidine monohydrate, cytidine, 5-bromo-2'-deoxy |
InChI-Schlüssel | KISUPFXQEHWGAR-RRKCRQDMSA-N |
SMILES | C1C(C(OC1N2C=C(C(=NC2=O)N)Br)CO)O |
IUPAC-Name | 4-Amino-5-brom-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on |