Learn More
5-Brom-2-(Difluormethyl)pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7057017
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
845827-13-6
C6H4BrF2N
208.01
MFCD11977429
QXLZRIGSWWQOLG-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-difluoromethyl pyridine, pyridine, 5-bromo-2-difluoromethyl, 2-difluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine,5-bromo-2-difluoromethyl, 3-bromo-6-difluoromethyl pyridine, 2-bis fluoranyl methyl-5-bromanyl-pyridine, 5-bromo-alpha,alpha-difluoro-2-picoline
53415062
5-Brom-2-(Difluormethyl)pyridin
FC(F)C1=NC=C(Br)C=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
845827-13-6
C6H4BrF2N
208.01
MFCD11977429
QXLZRIGSWWQOLG-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-difluoromethyl pyridine, pyridine, 5-bromo-2-difluoromethyl, 2-difluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine,5-bromo-2-difluoromethyl, 3-bromo-6-difluoromethyl pyridine, 2-bis fluoranyl methyl-5-bromanyl-pyridine, 5-bromo-alpha,alpha-difluoro-2-picoline
53415062
5-Brom-2-(Difluormethyl)pyridin
FC(F)C1=NC=C(Br)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 35°C to 40°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 89°C (192°F)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 208
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest