Learn More
Alfa Aesar™ 5-Brom-2-hydroxy-3-methylpyridin, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64253.06
Weitere Details : CAS : 89488-30-2 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461359
  • 46.91 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
14-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
89488-30-2
188.024
HXPMRPRBABWPKL-UHFFFAOYSA-N
285436
CC1=CC(=CNC1=O)Br
C6H6BrNO
MFCD03427657
5-bromo-2-hydroxy-3-methylpyridine, 5-bromo-3-methylpyridin-2-ol, 5-bromo-2-hydroxy-3-picoline, 5-bromo-3-methylpyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-ol, 5-bromo-3-methyl-2-pyridinol, 2-hydroxy-5-bromo-3-picoline, 2-hydroxy-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methyl-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-methyl
5-Brom-3-Methyl-1H-Pyridin-2-on
Spezifikation
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylpyridine
170°C to 174°C (literature)
89488-30-2
MFCD03427657
5-bromo-2-hydroxy-3-methylpyridine, 5-bromo-3-methylpyridin-2-ol, 5-bromo-2-hydroxy-3-picoline, 5-bromo-3-methylpyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-methyl-pyridin-2-ol, 5-bromo-3-methyl-2-pyridinol, 2-hydroxy-5-bromo-3-picoline, 2-hydroxy-3-methyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-methyl-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-methyl
CC1=CC(=CNC1=O)Br
188.024
188.02
98%
Weiß
5g
C6H6BrNO
1447443
HXPMRPRBABWPKL-UHFFFAOYSA-N
5-Brom-3-Methyl-1H-Pyridin-2-on
285436
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation