Learn More
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11349845
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11349845 1 g 1 Gramm
11359845 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11349845
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19850.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15862-34-7
Summenformel C5H3BrN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 218.994
MDL-Nummer MFCD00023473
InChI-Schlüssel WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridone, 5-bromo-3-nitropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-nitro-pyridin-2-ol, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitropyridine, 5-bromo-3-nitro-2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-nitro-2-hydroxypyridine, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromopyridine
PubChem CID 85147
IUPAC-Name 5-Brom-3-nitro-1H-pyridin-2-on
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 245°C to 248°C
Geruch Nearly Odorless
Menge 1 g
Beilstein 383853
Formelmasse 219
Reinheit (%) 97%