Learn More
5-Brom-2-iodbenzonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027841
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
121554-10-7
C7H3BrIN
307.916
MFCD00672950
JIGKPMMZNMQXDL-UHFFFAOYSA-N
7020874
5-Brom-2-Iodbenzonitril
C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)I
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
121554-10-7
C7H3BrIN
307.916
MFCD00672950
JIGKPMMZNMQXDL-UHFFFAOYSA-N
7020874
5-Brom-2-Iodbenzonitril
C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Schmelzpunkt 120°C to 122°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 4860282
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym benzonitrile, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodobenzenecarbonitrile, 2-iodo-5-bromobenzonitrile, 2-cyano-5-bromo-1-iodobenzene, 5-bromo-2-iodobenzonitrile, 98+%, pubchem3790, acmc-1cir6, 5-bromo-2-iodo-benzonitrile, ksc493s3b, benzonitrile,5-bromo-2-iodo
Formelmasse 307.92
Reinheit (%) ≥98%