Learn More
5-Brom-2-Methyl-2-Penten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11328706
144.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2270-59-9
C6H11Br
163.06
MFCD00009887
UNXURIHDFUQNOC-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-methyl-2-pentene, acmc-20ah0m, 1-bromo4-methyl-3-pentene, 5-brom-2-methyl-2-pentene, 1-bromo-4-methyl-3-pentene, 2-methyl-5-bromo-2-pentene, 2-pentene,5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-pent-2-ene
137521
5-Brom-2-methylpent-2-en
CC(C)=CCCBr
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2270-59-9
C6H11Br
163.06
MFCD00009887
UNXURIHDFUQNOC-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-methyl-2-pentene, acmc-20ah0m, 1-bromo4-methyl-3-pentene, 5-brom-2-methyl-2-pentene, 1-bromo-4-methyl-3-pentene, 2-methyl-5-bromo-2-pentene, 2-pentene,5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-pent-2-ene
137521
5-Brom-2-methylpent-2-en
CC(C)=CCCBr
5-Bromo-2-methyl-2-pentene acts as a synthetic reagent, which is useful in the formation of sesqueterpenoid. It is also employed in the preparation of geranlol-3-14C. Further, it is used in the preparation of penifulvin A, which is a sesquiterpenoid with a novel dioxa-fenestrane structure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-2-Methyl-2-penten fungiert als synthetisches Reagenz, das bei der Bildung von Sesqueterpenoiden nützlich ist. Es wird auch in der Vorbereitung von Geraniol-3-14 C. verwendet. Weiter wird es bei der Herstellung von Penifulvin A verwendet, das ein Sesquiterpenoid mit einer neuartigen dioxa-fenestranen Struktur ist.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-methyl-2-pentene
Dichte 1.219
Siedepunkt 50°C (20 mmHg)
Flammpunkt 23°C (73°F)
Brechungsindex 1.4775
Menge 5 g
UN-Nummer 1993
Beilstein 1735749
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 163.06
Reinheit (%) 97%