Learn More
5-Brom-2-(trifluormethoxy)toluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15474797
Click to view available options
Menge:
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
CAS 887268-26-0
Summenformel C8H6BrF3O
MDL-Nummer MFCD04972695
Menge 5 g
Synonym 4-bromo-2-methyl-1-trifluoromethoxy benzene, 5-bromo-2-trifluoromethoxytoluene, 5-bromo-2-trifluoromethoxy toluene, 3-methyl-4-trifluoromethoxy bromobenzene, 4-bromo-2-methyl trifluoromethoxy benzene
InChI-Schlüssel PRSOCFCWLQJWBU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(OC(F)(F)F)C=CC(Br)=C1
IUPAC-Name 4-Brom-2-methyl-1-(Trifluormethoxy)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 255.03
PubChem CID 40427090
Formelmasse 255.04
Reinheit (%) 97%