Learn More
5-Bromo-3-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)indol, 97 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H63590.06
Weitere Details : CAS : 282546-99-0 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408396
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
282546-99-0
334.213
ZGKVTJQGVWHCDH-UHFFFAOYSA-N
2763989
C1CC2(CC=C1C3=CNC4=C3C=C(C=C4)Br)OCCO2
C16H16BrNO2
MFCD06411613
5-bromo-3-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-7-en-8-yl-1h-indole, 5-bromo-3-1,4-dioxaspiro 4,5 dec-7-en-8-yl-1h-indole, bromodioxaspirodecenylindole, 3-1,4-dioxa-spiro 4,5 dec-7-en-8-yl-5-bromo-1h-indole, 5-bromo-3-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-en-8-yl-1h-indole
5-Brom-3-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1H-indol
Spezifikation
5-Bromo-3-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)indole
282546-99-0
MFCD06411613
5-bromo-3-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-7-en-8-yl-1h-indole, 5-bromo-3-1,4-dioxaspiro 4,5 dec-7-en-8-yl-1h-indole, bromodioxaspirodecenylindole, 3-1,4-dioxa-spiro 4,5 dec-7-en-8-yl-5-bromo-1h-indole, 5-bromo-3-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-en-8-yl-1h-indole
C1CC2(CC=C1C3=CNC4=C3C=C(C=C4)Br)OCCO2
334.213
334.21
97%
5g
C16H16BrNO2
14255489
ZGKVTJQGVWHCDH-UHFFFAOYSA-N
5-Brom-3-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1H-indol
2763989
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation