Learn More
Alfa Aesar™ 5-Brom-3-chlor-2-fluorpyridin, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64547.06
Weitere Details : CAS : 38185-56-7 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461819
  • 293.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
10-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
38185-56-7
210.43
WXKLHBHJIBAXQH-UHFFFAOYSA-N
12056904
C1=C(C(=NC=C1Br)F)Cl
C5H2BrClFN
MFCD09834365
2-fluoro-3-chloro-5-bromopyridine, 3-bromo-5-chloro-6-fluoropyridine, 5-bromo-3-chloro-2-fluoro-pyridine, acmc-1ct80, 5-bromo-3-chloro-2-fluoropyridine,, pyridine,5-bromo-3-chloro-2-fluoro, pyridine, 5-bromo-3-chloro-2-fluoro
5-Brom-3-Chlor-2-Fluorpyridin
Spezifikation
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
5g
C5H2BrClFN
1563886
WXKLHBHJIBAXQH-UHFFFAOYSA-N
5-Brom-3-Chlor-2-Fluorpyridin
12056904
Fest
60°C
38185-56-7
MFCD09834365
2-fluoro-3-chloro-5-bromopyridine, 3-bromo-5-chloro-6-fluoropyridine, 5-bromo-3-chloro-2-fluoro-pyridine, acmc-1ct80, 5-bromo-3-chloro-2-fluoropyridine,, pyridine,5-bromo-3-chloro-2-fluoro, pyridine, 5-bromo-3-chloro-2-fluoro
C1=C(C(=NC=C1Br)F)Cl
210.43
210.43
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation