Learn More
5-Brom-3-methoxy-2-pyrazinamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-3-methoxy-2-pyrazinamine |
| CAS | 5900-13-0 |
| Summenformel | C5H6BrN3O |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 5-Bromo-3-methoxypyrazinamine, 2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine, 2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine, 3-Methoxy-5-bromopyrazin-2-amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6BrN3O/c1-10-5-4(7)8-2-3(6)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8) |
| SMILES | COc1nc(Br)cnc1N |
| IUPAC-Name | 5-Brom-3-methoxypyrazin-2-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 204.02 |