Learn More
Alfa Aesar™ 5-Brom-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyd, 99 %
Marke:  Alfa Aesar™ H31842.03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464487
  • 182.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
25-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
497959-32-7
285.016
FXZUAQHXJOLEJG-UHFFFAOYSA-N
2779279
C1=C(C=C(C(=C1OC(F)(F)F)O)C=O)Br
C8H4BrF3O3
MFCD03788532
5-bromo-2-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, 5-bromo-3-trifluoromethoxy salicylaldehyde, pubchem10112, 5-bromanyl-2-oxidanyl-3-trifluoromethyloxy benzaldehyde
5-Brom-2 -Hydroxy-3 -(trifluormethoxy)benzaldehyd
Spezifikation
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)salicylaldehyde
44°C to 48°C
497959-32-7
MFCD03788532
FXZUAQHXJOLEJG-UHFFFAOYSA-N
5-Brom-2 -Hydroxy-3 -(trifluormethoxy)benzaldehyd
2779279
99%
Air Sensitive
1g
C8H4BrF3O3
5-bromo-2-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, 5-bromo-3-trifluoromethoxy salicylaldehyde, pubchem10112, 5-bromanyl-2-oxidanyl-3-trifluoromethyloxy benzaldehyde
C1=C(C=C(C(=C1OC(F)(F)F)O)C=O)Br
285.016
285.02
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation