Learn More
5-Bromo-4,5,6,7-Tetrahydro-2,1,3-Benzoxadiazol-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Braunglasflasche, 250 mg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-one |
CAS | 300574-36-1 |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C6H5BrN2O2 |
MDL-Nummer | MFCD00168437 |
Menge | 250mg |
Synonym | 5-bromo-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-one, 5-bromo-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofurazan, 5-bromo-6,7-dihydrobenzo c 1,2,5 oxadiazol-4 5h-one, 2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one,5-bromo-6,7-dihydro, 5-bromo-6,7-dihydro-5h-benzo 1,2,5 oxadiazol-4-one, 2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one, 5-bromo-6,7-dihydro, 5-bromo-6,7-dihydro-2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one #, 5-bromo-5,6,7-trihydrobenzo 1,2-c 1,2,5-oxadiazol-4-one |
InChI-Schlüssel | RLBJBTYYLDXIHR-UHFFFAOYNA-N |