Learn More
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-Galactopyranosid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is a substrate for beta-galactosidase, which cleaves the glycosidic bond to give 5-bromo-4-chloro-3-hydroxy-1H-indole, which immediately dimerises to give an intensely blue product. It is also used to detect activity of this enzyme in histochemistry and bacteriology. It is employed as a colorless, endogenous or exogenous pigment precursors that may be transformed by biological mechanisms into colored compounds. They are used in biochemical assays and in diagnosis as indicators, particularly in the form of enzyme substrates. X-Gal is the substrate of choice for blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ genotype.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein Substrat für Beta-Galactosidase, das die glykosidische Bindung spaltet, um 5-Bromo-4-Chlor-3-Hydroxy-1H-Indol zu geben, das sofort dimerisiert, um ein intensiv blaues Produkt zu erzielen. Es wird in der Histochemie und Bakteriologie auch zum Nachweis der Aktivität dieses Enzyms verwendet. Es wird als farblose, endogene oder exogene Pigmentvorstufen eingesetzt, die durch biologische Mechanismen in farbige Verbindungen umgewandelt werden können. Sie werden in biochemischen Assays und in der Diagnostik als Indikatoren, insbesondere in Form von Enzymsubstraten, eingesetzt. X-Gal ist das Substrat der Wahl für die blau-weiße Auswahl von rekombinanten Bakterienkolonien mit dem Genotyp lac+.
Löslichkeit
Löslich in 100 mM in DMSO.
Hinweise
Feuchtigkeit- und lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Hitze, Wasser/Feuchtigkeit und Licht lagern. Unter inertem Gas lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside |
Schmelzpunkt | ∼236°C (decomposition) |
Menge | 10 mg |
Beilstein | 1402009 |
Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in 100 mM in DMSO. |
Optische Drehung | −62° (c=1 in 50% DMF) |
Formelmasse | 408.64 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke