Learn More
5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-beta-D-Glucuronid-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide sodium salt is a chromogenic substrate for β-glucuronidase (GUS) gene detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-glucuronid-Natriumsalz ist ein chromogenes Substrat für den β-glucuronidase (GUS)-Gennachweis.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 10 mg/ml
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-glucuronid-Natriumsalz ist ein chromogenes Substrat für den β-glucuronidase (GUS)-Gennachweis.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 10 mg/ml
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide sodium salt |
Farbe | Weiß |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water at 10mg/ml |
Formelmasse | 444.59 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |