Learn More
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosph., p-Toluidinsalz (weißes bis beiges Pulver), Fisher BioReagents
Catalog Number 10619553
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
C15H15BrClN2O4P
433.62
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
81062
4-methylaniline; [(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]phosphonic acid
CC1=CC=C(N)C=C1.OP(O)(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
C15H15BrClN2O4P
433.62
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
81062
4-methylaniline; [(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]phosphonic acid
CC1=CC=C(N)C=C1.OP(O)(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
BCIP wird in Verbindung mit Nitro Blue Tetrazolium (NBT) bei der kolorimetrischen Detektion von alkalischer Phosphatase verwendet. Eignet sich für die Verwendung in Immunhistochemie, Immunoblot-Färbung und ELISA-Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Alpha-Vektor Bromo-4-chloro-3-indolyl Phosphate,p-Toluidine Salt (BCIP)
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl Phosphate, p-Toluidine Salt
CAS 1708766
Schmelzpunkt 222.8°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 500 mg
Synonym 4-nitrobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4-nitropiazthiole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-nitro, 4-nitro-1,2,3-benzothiadiazole, 4-nitro-benzo 1,2,5 thiadiazole, 4-nitro-2??,1,3-benzothiadiazole, 4-nitrobenzo c 1,2,5-thiadiazole, d0v8fg, acmc-1b59l, 4-bromo-2,8-dimethylphenol
Formelmasse 433.62
Reinheit (%) 99% min.
Physikalische Form Fest