missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Brom-4-chlor-3-indolylphosph., p-Toluidinsalz (weißes bis beiges Pulver), Fisher BioReagents

Catalog Number p-24848
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
C15H15BrClN2O4P
433.62
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
C15H15BrClN2O4P
433.62
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
BCIP wird in Verbindung mit Nitro Blue Tetrazolium (NBT) bei der kolorimetrischen Detektion von alkalischer Phosphatase verwendet. Eignet sich für die Verwendung in Immunhistochemie, Immunoblot-Färbung und ELISA-Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Alpha-Vektor Bromo-4-chloro-3-indolyl Phosphate,p-Toluidine Salt (BCIP)
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl Phosphate, p-Toluidine Salt
CAS 6578-06-9
Schmelzpunkt 222.8°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 100 mg
Synonym BCIP
Formelmasse 433.62
Reinheit (%) 99% min.
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'