Learn More
5-Bromo-4-Methoxithiophen-3-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702636
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
162848-23-9
C6H5BrO3S
237.07
MFCD00068031
OMNYIQIDPSRNES-UHFFFAOYSA-N
3-thiophenecarboxylicacid, 5-bromo-4-methoxy, maybridge3_003417, 2-bromo-3-methoxythiophene-4-carboxylic acid, 5-bromo-4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid, 5-bromanyl-4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid
2778393
5-bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
COC1=C(Br)SC=C1C(O)=O
162848-23-9
C6H5BrO3S
237.07
MFCD00068031
OMNYIQIDPSRNES-UHFFFAOYSA-N
3-thiophenecarboxylicacid, 5-bromo-4-methoxy, maybridge3_003417, 2-bromo-3-methoxythiophene-4-carboxylic acid, 5-bromo-4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid, 5-bromanyl-4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid
2778393
5-bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
COC1=C(Br)SC=C1C(O)=O
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 237.07
Reinheit (%) 97%